Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Autosamplerflaskor för kromatografi
- Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Produktkod. 12428676| Produktkod. | Färg | Stängningsstorlek | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 12428676 | Vitt, Klart | 15-425 | 100 septa | Paket med 100 |
| 12488676 | Klart | 8-425 | 100 injektionsflaskor | Paket med 100 |
| 11971583 | Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 11905627 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 12005097 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 11508250 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 12438686 | Klart | - | 200 (flaska och kapsyler säljs separat) | Paket med 200 |
| 12201182 | Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 11528250 | Bärnsten | - | 100 | Paket med 100 |
| 13141673 | Bärnsten | - | 200 | Paket med 200 |
| 12498676 | Bärnsten | - | 200 | Paket med 200 |
| 11518250 | Bärnsten | - | 200 | Paket med 200 |
| 12458686 | Bärnsten | - | 100 | Paket med 100 |
| 11995617 | Vitt | 15 mm | 100 | Paket med 100 |
| 11548250 | Vitt | 18 mm | 100 | Paket med 100 |
| 12438636 | Vitt | 20-400 | 100 kapslar | Paket med 100 |
| 12670356 | Vitt | 24 mm | 100 | Paket med 100 |
| 12478676 | Vitt, Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 12418676 | Vitt, Klart | 13-425 | 100 septa | Paket med 100 |
| 12438676 | Vitt, Klart | 18-400 | 100 septa | Paket med 100 |
| 12448676 | Vitt, Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 12458676 | Vitt, Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 12468676 | Vitt, Klart | - | 100 | Paket med 100 |
| 11593740 | Bärnsten | 24-400 | 100 flaskor | Paket med 100 |
| 11553740 | Bärnsten | 18-400 | 200 flaskor | Paket med 200 |
| 11533740 | Bärnsten | 15-425 | 200 flaskor | Paket med 200 |
| 11523740 | Bärnsten | 15-425 | 200 flaskor | Paket med 200 |
| 10445082 | Vitt | 24 mm | 100 | Paket med 100 |
| 10001802 | Vitt | 24-400 | 100 kapslar | Paket med 100 |
| 10462202 | Vitt | 18 mm | 100 | Paket med 100 |
| 10356592 | Vitt | 15 mm | 100 | Paket med 100 |
| 11583740 | Klart | 20-400 | 100 injektionsflaskor | Paket med 100 |
| 11563740 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 11543740 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 11513740 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 10296774 | Klart | - | 200 | Paket med 200 |
| 13121673 | Bärnsten | - | 100 | Paket med 100 |
Använd kampanjkoden 27992
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa för 15-425 Skruvlock |
| Färg | Vitt, Klart |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 100 septa |
| Tjocklek (metrisk) | 2.6 mm |
| Stängningsstorlek | 15-425 |
| Produkttyp | Endast septum |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.