Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Produktkod. 12438636
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Vitt
Vitt, Klart
Stängningsstorlek:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
8-425
Kvantitet:
100
100 flaskor
100 injektionsflaskor
100 kapslar
100 septa
200
200 (flaska och kapsyler säljs separat)
200 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek Kvantitet Förpackningsstorlek
12438636 Vitt 20-400 100 kapslar Paket med 100
12488676 Klart 8-425 100 injektionsflaskor Paket med 100
11971583 Klart - 100 Paket med 100
11905627 Klart - 200 Paket med 200
12005097 Klart - 200 Paket med 200
11508250 Klart - 200 Paket med 200
12438686 Klart - 200 (flaska och kapsyler säljs separat) Paket med 200
12201182 Klart - 100 Paket med 100
11528250 Bärnsten - 100 Paket med 100
13141673 Bärnsten - 200 Paket med 200
12498676 Bärnsten - 200 Paket med 200
11518250 Bärnsten - 200 Paket med 200
12458686 Bärnsten - 100 Paket med 100
11995617 Vitt 15 mm 100 Paket med 100
11548250 Vitt 18 mm 100 Paket med 100
12670356 Vitt 24 mm 100 Paket med 100
12478676 Vitt, Klart - 100 Paket med 100
12418676 Vitt, Klart 13-425 100 septa Paket med 100
12428676 Vitt, Klart 15-425 100 septa Paket med 100
12438676 Vitt, Klart 18-400 100 septa Paket med 100
12448676 Vitt, Klart - 100 Paket med 100
12458676 Vitt, Klart - 100 Paket med 100
12468676 Vitt, Klart - 100 Paket med 100
11593740 Bärnsten 24-400 100 flaskor Paket med 100
11553740 Bärnsten 18-400 200 flaskor Paket med 200
11533740 Bärnsten 15-425 200 flaskor Paket med 200
11523740 Bärnsten 15-425 200 flaskor Paket med 200
10445082 Vitt 24 mm 100 Paket med 100
10001802 Vitt 24-400 100 kapslar Paket med 100
10462202 Vitt 18 mm 100 Paket med 100
10356592 Vitt 15 mm 100 Paket med 100
11583740 Klart 20-400 100 injektionsflaskor Paket med 100
11563740 Klart - 200 Paket med 200
11543740 Klart - 200 Paket med 200
11513740 Klart - 200 Paket med 200
10296774 Klart - 200 Paket med 200
13121673 Bärnsten - 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Produktkod. 12438636 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B781520
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ1, KlassA) eller 51A bärnstensfärgat (Typ1, KlassB) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2 till 40mL.
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
  • PTFE-fodrade massiva lagringslock
  • PTFE på film/skumunderlag erbjuder bred kemisk resistens
  • Får inte autoklaveras
Beställ som individuella provflaskor och förslutningar eller som omonterade bekvämlighetskit.
Omonterade bekvämlighetskit sparar tid under provförberedelser.
  • Solid-top bekvämlighetskit innehåller matchade mängder av ampuller och skruvkorkor med förmonterade septor.
  • Öppna bekvämlighetskit innehåller krympplastade flaskor och separat förpackade kapsyler och septor i polypåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning 20-400 Skruvlock
Färg Vitt
Material Polyetenskum, PTFE, Polypropen
Septum PTFE/PE Foam Foam
Stängningsmaterial Polypropen
Kvantitet 100 kapslar
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Stängningsstorlek 20-400
Produkttyp Solid skruvlock
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.