Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringsflaskor
Produktkod. p-6062402
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Clear
Klart
Vit, Klar, Clear
Vitt
Vitt, Klart
White
Stängningsstorlek:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
8-425
Kvantitet:
100
100 injektionsflaskor
100 kapslar
100 septa
200
200 (injektionsflaska och kapsyler säljs separat)
200 injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 12488676
Brand: Thermo Scientific™ B79991
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ1, KlassA) eller 51A bärnstensfärgat (Typ1, KlassB) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2 till 40mL.
Förvara dina prover i dessa flaskor för att eliminera läckage av joner samtidigt som du bibehåller ett konsekvent pH under hela provets livslängd. Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ Provförvaringsflaskor med skruvgänga är tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat (Typ 1, Klass B) glas. Förvaringsflaskor sträcker sig från 2mL till 40mL.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8-425 skruvflaska, 2 mL
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 injektionsflaskor
Typ 2 ml SureStop™ Skruvflaska av glas, nivå 3
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.