Läs mer
Thermo Scientific™ Programvara för hantering av butiksbilder och databas, företagsutgåva
Produktkod. 17139625 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17139625 1 vardera
1 options
Produktkod. 17139625 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S0100015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Används för att hantera bilder och data som automatiskt överförs från en Thermo Scientific™ Produkt med högt innehåll
  • Thermo Scientific™ Store Image and Database Management Software, Enterprise Edition, används för att hantera bilder och data som automatiskt överförs från en Thermo Scientific™ Produkt med högt innehåll.
  • Det möjliggör snabb, mycket skalbar, säker lagring av bilder och data med möjligheten att fråga.
  • Funktioner i programvaran för butiksbild och databashantering, Enterprise Edition:
  • Automatisk överföring av bilder och —data Centraliserad datalagring som tillåter data och bildåtkomst från flera platser
  • Tillgänglig och länkad— Data är sömlöst länkad till dess associerade bild
  • Visualisera —Visa bilder och data länkade tillsammans och jämför enkelt bilder
  • export —Inbyggda exportformat för mjukvara som t.ex Spotfire™ , Excel™ , De Novo™ Programvara och GeneData Screener™ program
  • Programvaran för butiksbild och databashantering underhåller data och bilder på en SQL™ eller Oracle™ databas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bildhantering, Databashantering
För användning med (applikation) Data/Bildhantering
För användning med (utrustning) HCA/HCS
Licens Företag
Operativsystem CellInsight
Kvantitet 1 vardera