Läs mer
Thermo Scientific™ Programvara för hantering av butiksbilder och databas, akademisk utgåva
Produktkod. 17149625 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17149625 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S0100015A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lagra och hantera data automatiskt för snabb, mycket skalbar, global åtkomst till all HCS-data.
Använder Thermo Scientific™ Store™ Informatikprogramvara, lagra och hantera data automatiskt för snabb, mycket skalbar, global åtkomst till all HCS-data.
Thermo Scientific™ Store™ programvara är en SQL Server eller Oracle™ databas som används för att lagra och hantera data som automatiskt överförs från ett HCS-instrument. Det möjliggör snabb, mycket skalbar, global åtkomst till all HCS-data. Använd Store-programvaran efter att du har samlat in data och bilder med Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox.
Höjdpunkter:
  • Automatisk överföring av bilder och data– Centraliserad datalagring som tillåter data- och bildåtkomst från flera platser
  • Tillgänglig och länkad– Data är sömlöst länkad till dess associerade bild
  • Visualisera– Visa bilder och data länkade och jämför enkelt bilder
  • Exportera– Inbyggda exportformat för mjukvara som t.ex Spotfire™ , Excel™ och GeneData Screener™ program
  • HCS Connect– Helt öppen standard, webbtjänster API som ger programmatisk åtkomst till alla data och bilder som hanteras av Store-programvaran
  • HCS Gateway– Användare kan sedan dra nytta av ett enda öppet standardarkiv med bilder och data oavsett källa
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ HCI-maskinvara för informatik; Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox programvara för förvärv och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific Store Informatics Software Academic Edition
För användning med (utrustning) ArrayScan High Content Analysis (HCA) läsare, CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) Plattform
Programvara Bildhantering, Databashantering
Licens Akademisk