Läs mer
Thermo Scientific™ Storerooms
Produktkod. 12440328
Typ:
Förråd med 9 lådor, välfyllt
Miniförråd med 6 lådor, endast skåp
Miniförråd, lagerfört
Tomt förrådsskåp
Inkluderar:
Endast skåp
Injektionsflaska: C4011-1W, Förslutning: C4011-1AP
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-54B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12440328
Brand: Thermo Scientific™ C4075500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Organisera förnödenheter, spara värdefullt bänkutrymme med dessa sex eller nio lådor. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
Organisera dina förnödenheter och spara värdefullt bänkutrymme med Thermo Scientific™ National™ 8mm standard öppningsskruvgänga flaska förråd. Förråd finns i sex och nio lådmodeller. Miniförrådet med sex lådor rymmer 500 flaskor och förslutningar; Förrådet i full storlek med nio lådor rymmer 2000 flaskor och förslutningar. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
  • Mini-Storeroom has 6 drawers; 5 drawers hold 1 vial pack each, 1 drawer holds 500 pre-stuffed DP caps
  • Full-size Storeroom has 9 deep drawers with a capacity of 2000 vials and pre-stuffed DP caps
  • Storerooms organize supplies and save bench space
  • Storeroom can be restocked as product is consumed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nine-Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only
Inkluderar Endast skåp
Kvantitet 1 Ea.
Typ Tomt förrådsskåp
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.