Läs mer
Thermo Scientific™ Storerooms
Beskrivning
Organisera dina förnödenheter och spara värdefullt bänkutrymme med Thermo Scientific™ National™ 8mm standard öppningsskruvgänga flaska förråd. Förråd finns i sex och nio lådmodeller. Miniförrådet med sex lådor rymmer 500 flaskor och förslutningar; Förrådet i full storlek med nio lådor rymmer 2000 flaskor och förslutningar. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Beskrivning | SureStop Nine-Drawer Storeroom |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Glass |
| Förslits | No |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Inkluderar | Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-54B |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produktlinje | Surestop |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.