Läs mer
Thermo Scientific™ Storerooms
Produktkod. p-6062385
Typ:
Förråd med 9 lådor, välfyllt
Miniförråd med 6 lådor, endast skåp
Miniförråd, lagerfört
Tomt förrådsskåp
Inkluderar:
Endast skåp
Injektionsflaska: C4011-1W, Förslutning: C4011-1AP
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-54B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12423578
Brand: Thermo Scientific™ C4000MS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera förnödenheter, spara värdefullt bänkutrymme med dessa sex eller nio lådor. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
Organisera dina förnödenheter och spara värdefullt bänkutrymme med Thermo Scientific™ National™ 8mm standard öppningsskruvgänga flaska förråd. Förråd finns i sex och nio lådmodeller. Miniförrådet med sex lådor rymmer 500 flaskor och förslutningar; Förrådet i full storlek med nio lådor rymmer 2000 flaskor och förslutningar. Beställ ett tomt skåp eller ett fullt lager med flaskor och förslutningar.
  • Mini-Storeroom har 6 lådor; 5 lådor rymmer 1 flaskförpackning vardera, 1 låda rymmer 500 färdigfyllda DP kepsar
  • Förråd i full storlek har 9 djupa lådor med en kapacitet på 2000 flaskor och färdigfyllda DP kepsar
  • Förråd organiserar förnödenheter och sparar bänkutrymme
  • Förråd kan fyllas på i takt med att produkten förbrukas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Miniförråd med sex lådor, endast skåp
Inkluderar Endast skåp
Kvantitet 1 st
Typ Miniförråd med 6 lådor, endast skåp
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado