missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Molecular Probes™ STP (4-Sulfo-2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Sodium Salt)

Produktkod. 11550656
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11550656

Brand: Molecular Probes™ S10490

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

STP (4-Sulfo-2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Sodium Salt)

4-Sulfo-2,3,5,6-tetrafluorophenol, sodium salt (STP) can be used to prepare water-soluble activated esters from various carboxylic acids. Coupling typically uses a carbodiimide such as EDAC (E-2247) and is performed in an organic solvent. Our scientists have found that the resulting STP esters are much easier to purify and more stable than activated esters prepared from N-hydroxysulfosuccinimide (NHSS, H-2249).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning STP (4-Sulfo-2, 3, 5, 6-Tetrafluorophenol, Sodium Salt), 100mg, Colorless, Solid, Amine Reactivity, C6HF4NaO4S Molecular Formula, 268.11 Molecular Weight, 244nm Excitation, Room Temperature Storage Requirements, Used for Labeling Chemistry
Formulering Solid
För användning med (applikation) Cell analysis, labeling chemistry, labeling amines, other amine-reactive probes
Kvantitet 100 mg
Produkttyp STP (4-Sulfo-2, 3, 5, 6-Tetrafluorophenol, Sodium Salt)
Molekylvikt (g/mol) 268.11kDa
Renhet 99% by HPLC
Innehåll och lagring Room Temperature
Färg None
Excitation 244

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.