Learn More
STP 7 modell buffertlösning pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Product Code. 11891693
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 mL
missing translation for 'unitSize'
50ml
Product Code. 11891693
missing translation for 'mfr': WTW 108708
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tekniska buffertlösningar för pH 7,00, detta exakt och spårbart till NIST i bulkstorlek på 50 ml med inbyggd doseringskärl standardbuffert.
  • Tekniska buffertlösningar för pH 7,00
  • Exakt och spårbart till NIST i bulkstorlek på 50 ml med inbyggd doseringskärl standardbuffert
  • Livslängd upp till 3 år (oöppnad)
  • Sparsam användning
  • Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Yes