Läs mer
STRA6 Antibody (496613) [PE], R&D Systems™
Produktkod. 18610265 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610265 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610265 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB5904P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7143.73 SEK
    6086.85 SEK / 0.1ml
    Save 1056.88 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
STRA6 Monoclonal specifically detects STRA6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen STRA6
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 496613
Konjugera PE
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias FLJ12541, MCOPS9, stimulated by retinoic acid gene 6 homolog (mouse), stimulated by retinoic acid gene 6 protein homolog
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human STRA6, Met1-Pro667, Accession # AAH25256
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64220
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus