Läs mer
Invitrogen™ STRA8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15965645
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15965645 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 15965645 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA580082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: A231 Cell, JURKAT Cell, HT1080 Cell, SCG Cell.
Meiosis-inducer required for the transition into meiosis for both female and male germ cells. In female germ cells, required for premeiotic DNA replication and subsequent events in meiotic prophase. During spermatogenesis, next to its role in meiotic initiation, promotes (but is not required for) spermatogonial differentiation. Can associate with DNA (possibly in an indirect manner), and in vitro can activate DNA transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen STRA8
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 500 μg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
Gen STRA8
Genaccessionsnr. Q7Z7C7
Gene Alias RGD1562852; stimulated by retinoic acid 8; stimulated by retinoic acid 8 homolog; stimulated by retinoic acid gene 8; stimulated by retinoic acid gene 8 homolog; stimulated by retinoic acid gene 8 protein; Stimulated by retinoic acid gene 8 protein homolog; stra8
Gensymboler STRA8
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human Stra8 (313-330aa DEEMIMLQCTETFDDEDL).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 346673
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.