Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Rak adapter
Produktkod. 10782921
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Ledtyp:
Kon
Uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Ledtyp Förpackningsstorlek
10782921 NS 29/32 Kon Varje
11846094 NS 24/29 Kon Varje
11856114 NS 19/26 Kon -
11866084 NS 14/23 Kon Varje
11876184 NS 14/23 Uttag Varje
11866144 NS 29/32 Uttag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10782921 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05092004
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptrar är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Rakt glas oliv
  • Finns i en rad olika fogstorlekar
Specifikationer
Typ Rak adapter
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32
Ledtyp Kon