Läs mer
Usbeck™ Rak trubbig spets Nickelpläterad pincett
Produktkod. 10065571
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
145 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10065571 105 mm
10065581 145 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065571 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.15 SEK
    27.71 SEK / Paket med 1
    Save 2.44 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Dissekera prover med noggrannhet. Usbeck™ Rak, trubbig spets Nickelpläterad pincett är perfekt för användning vid dissektion eller hantering av laboratorieprover.
  • Rak
  • Trubbiga poäng
Specifikationer
Material Nickelpläterat stål
Längd (metrisk) 105 mm