Läs mer
BRAND™ Rak byrettstoppkran med PTFE-nyckel
Produktkod. 10461253 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Amber borosilikatglas (3.3)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10461253 Amber borosilikatglas (3.3) Varje
1 options
Produktkod. 10461253 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 81937
Beräknad leverans: 04-12-2026
Rak Burettstoppkran för Burette Cap inkluderar en utbytbar PTFE-nyckel.
  • Kranhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
  • Utbytbar PTFE-nyckel med fästanordning
  • Kranstorlek 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Burett kran
Material Amber borosilikatglas (3.3)
För användning med (utrustning) 25 ml byrett
Inkluderar PTFE-nyckel