Läs mer
BRAND™ Rak byrettstoppkran med reservnyckel
Produktkod. 10682052 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10682052 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10682052 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 81939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    528.45 SEK / Paket med 1
    Save 66.55 SEK
    11% Av
I lager
Kranhus med precisionsboro 3.3 byrettspets. Utbytbar PTFE-nyckel med fästanordning.
  • Bärnstensfärgad
  • Rak kran för byrettslock
  • Inkluderar PTFE-nyckel
  • Kranstorlek 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) Byrett
Material Borsilikatglas, PTFE
Antal per förpackning 1 vardera
Inkluderar Burettkeps
Typ Kran