Läs mer
Gosselin™ Raka behållare
Beskrivning
- Splitterbeständig polypropen är speciellt utformad för användning inom livsmedels-, mejeri- och bryggeriindustrin
- LDPE skruvlock ingår
- Läcksäker innerläpp förhindrar fall mellan gängorna
- Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |