Läs mer
Gosselin™ Raka behållare
Produktkod. p-7015036
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 380
Paket med 700
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15458814 60 ml Icke-steril Blått Paket med 700
15468814 60 ml Icke-steril Rött Paket med 700
15478814 60 ml Icke-steril Vitt Paket med 700
15498824 125 ml Icke-steril Blått Paket med 380
15468824 125 ml Sterila Rött Paket med 380
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15458814 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP35C011
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier. Gosselin™ Raka behållare har ett tätt lock.
  • Splitterbeständig polypropen är speciellt utformad för användning inom livsmedels-, mejeri- och bryggeriindustrin
  • LDPE skruvlock ingår
  • Läcksäker innerläpp förhindrar fall mellan gängorna
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 11137
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 33 mm
För användning med (applikation) Bakteriologiska tillämpningar
Höjd (metrisk) 70 mm
Inkluderar Skruvlock av LDPE med tät inre läpp
Märka Ingen etikett
Antal per förpackning 700/Pk.