Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Rak torkrör
Produktkod. 10519101
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10519101 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 10519101 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 SEK
    86.36 SEK / Paket med 1
    Save 10.64 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Rak torkrör (kalciumkloridrör)
  • Torkrör enl. enligt DIN 12610
  • Med kula och slanganslutning
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Form Rak
Material Borosilikatglas (3.3)