Läs mer
Karl Hecht™ Droppa pipetter med rak ände
Produktkod. 30130490
Change view
Längd på ca. 80 mm
Produktkod.
30130490 Längd på ca. 80 mm
1 options
Produktkod. 30130490 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.60 SEK
    35.01 SEK / Paket med 10
    Save 56.59 SEK
    61% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exakt och exakt kalibrerad droppning i laboratoriet.
  • Tillverkad av klart glas
  • Solid finish
  • Utan gumminapp
  • Längd på ca. 80 mm
  • Förutsatt 50/pack
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre Cirka 7-8 mm
Material Glas
För användning med (applikation) Exakt släpp
Inkluderar Rak ände
Kvantitet 50/Pk.
Längd (metrisk) 80 mm
Typ Släpp pipett