Läs mer
Usbeck™ Rak pincett i rostfritt stål
Produktkod. 10055581
Change view
Längd (metrisk):
145 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10055581 145 mm
1 options
Produktkod. 10055581 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.20 SEK
    55.92 SEK / Paket med 1
    Save 8.28 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå fin precision med pincett i rostfritt stål. Usbeck™ Straight Fine Point Stainless Steel Pincet är idealiska för användning i laboratorie- eller kirurgisk miljö.
  • Tång
  • Nickelpläterat stål
  • Rätt bra poäng
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 145 mm