Läs mer
BRAND™ Rak nål-ventil avstängningskran
Produktkod. 10470863 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2 till 10 ml byrett
25 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10470863 2 till 10 ml byrett Varje
10059670 25 ml byrett Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470863 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 82220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    434.64 SEK / Paket med 1
    Save 105.36 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Rak nålventilstoppkran är gjord av glas och inkluderar en polypropenlock.
  • Ventilhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
  • Utbytbar PTFE-ventilspindel, PP-kåpa. och kvarhållningsanordning
  • Ventilöppning 0 till 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rak nålventil avstängningskran
Diameter (metrisk) 0 till 2,5 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (utrustning) 2 till 10 ml byrett