Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Raka nålventilstoppkranar
Produktkod. 10519791
Change view
Pluggborrning:
0 till 2,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
10519791 0 till 2,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10519791 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 02270002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 SEK
    342.74 SEK / Paket med 1
    Save 66.26 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Smidig arbetsspindel av PTFE med fästanordning för att undvika fullständig avskruvning
  • Ventilhål: 0 - 2,5 mm
  • Skruvlock och fästanordning av PP
  • Drifttemperatur: -20 till +150° C
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Pluggborrning 0 till 2,5 mm
Material PTFE, Polypropen
Temperatur (metrisk) -20 till +150° C
Antal per förpackning 1
Inkluderar Skruvlock och hållaranordning
Pluggmaterial DURAN™ slang