Beskrivning
- Raka släta väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll
- Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
- Med påsatta skruvlock fodrade i PTFE eller PV
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Borosilikatglas (typ 3) |
| nr per ärende | 48/Fall |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Bred |
| Förslutningsfoder | Polyvinyl |
| Visa mer |