Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Raksidig glasburk
Produktkod. p-7111684 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förslutningsfoder:
Polyvinyl
nr per ärende:
48/Fall
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 15571980
Brand: DWK Life Sciences W217906
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Raksidiga flaskor med bred mun och vita skruvlock av polypropen. Tillverkad av klart borosilikatglas av typ III.
  • Raka släta väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll
  • Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
  • Med påsatta skruvlock fodrade i PTFE eller PV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Material Borosilikatglas (typ 3)
nr per ärende 48/Fall
Stängningsfärg Vitt
Mun Bred
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial Polypropen