Läs mer
Fisherbrand™ Raksidiga burkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16114577 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16114577 950 mL Paket med 24
16194567 30 mL Paket med 72
16104577 60 mL Paket med 48
16134577 240 mL Paket med 36
16184567 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16114577
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Raksidiga burkar med vita polypropenlock är idealiska för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehållet.
  • Genomskinlig och hållbar
  • Burkar är idealiska för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial
  • Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet
  • Polypropen ger större tolerans mot höga temperaturer än HDPE och bättre kontakttydlighet
  • Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 116 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 113 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 100 mm
Material Polypropen
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 120-400
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 97 mm
Produkttyp Raksidig burk
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 120-400 mm
Diameter (metrisk) 114 mm
Förslutningstyp Lock