Beskrivning
- Genomskinlig och hållbar
- Burkar är idealiska för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial
- Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet
- Polypropen ger större tolerans mot höga temperaturer än HDPE och bättre kontakttydlighet
- Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 86 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 82 mm |
| För användning med (applikation) | Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 67 mm |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 36 |
| Visa mer |