Läs mer
Fisherbrand™ Raksidiga burkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16194567 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16194567 30 mL Paket med 72
16104577 60 mL Paket med 48
16134577 240 mL Paket med 36
16184567 480 mL -
16114577 950 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16194567
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Raksidiga burkar med vita polypropenlock är idealiska för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehållet.
  • Genomskinlig och hållbar polypropenkonstruktion för enkel visning av innehållet
  • Bred hals och raka sidor underlättar enkel insättning och fullständig borttagning av innehållet
  • Idealiskt för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial
  • Polypropen erbjuder högre temperaturtolerans än HDPE och bättre kontaktklarhet
  • Vit proppropenskruvlock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 43 mm
Material Polypropen
Kvantitet 72
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 43 till 400
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 40 mm
Kemisk etikett Omärkt
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Raksidig burk