Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med blått lock
Produktkod. 15478834
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 700
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15478834 180 ml Paket med 264
15458804 40 ml Paket med 1000
15428814 60 ml Paket med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478834 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP53C001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1461.76 SEK
    1396.00 SEK / Paket med 264
    Save 65.76 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
Kvantitet 264/Pk.