Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med blått lock och etikett
Kapacitet (metrisk):
40 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 700
Beskrivning
- Klar och brottsäker polypropen (PP)
- Finns i olika storlekar och kvantiteter
- Färgkodade skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Klarblått |
| Inkluderar | Vit etikett |
| Visa mer |