Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med grönt lock
Produktkod. 15428834
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Produktkod. 15428834
Brand: Gosselin™ TP52C014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Stängningsfärg Grön
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
nr per ärende 380/Cs.
Antal per förpackning 380/Pk.