Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med grönt lock
Produktkod. 15488804
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15488804 40 ml Paket med 1000
15428834 125 ml Paket med 380
15448844 180 ml Paket med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488804 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP30C014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 SEK
    1143.81 SEK / Paket med 1000
    Save 946.19 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-01-2027
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Stängningsfärg Grön
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
nr per ärende 1000/Cs.
Antal per förpackning 100/påse