Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med grönt lock, sterila
Produktkod. 15448804
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15448804 40 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15448804 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 SEK
    1299.46 SEK / Paket med 1000
    Save 1150.54 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 10-02-2027
Corning™ Gosselin™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Stängningsfärg Grön
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
Kvantitet 100/Bag, 1000/Cs.