Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med rött lock
Kapacitet (metrisk):
60 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 600
Beskrivning
- Klar och brottsäker polypropen (PP)
- Finns i olika storlekar och kvantiteter
- Färgkodade skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 180 ml |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Klart |
| Märka | Ingen etikett |
| Visa mer |