Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med rött lock och etikett
Produktkod. 15468834
Kapacitet (metrisk):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Paket med 700
Produktkod. 15468834
Brand: Gosselin™ TP52C032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORNING GOSSELIN™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Inkluderar Vit etikett
Märka Vit etikett
nr per ärende 380/Cs.
Antal per förpackning 380/Pk.