Läs mer
Gosselin™ Raka provbehållare med röd lock, bricka
Produktkod. 15428824
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15428824 60 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 15428824 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP35C042
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Gosselin™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Märka Ingen etikett
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 1 st.