Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Stänkhuvuden Enl. till Stutzer, Straight
Produktkod. 10231071
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10231071 NS 29/32, NS 29/32 Varje
10588421 NS 14/23 NS 14/23 Varje
11953461 NS 29/32, NS 14/23 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10231071 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05035044
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För placering på destillationskolvar för avskiljning av droppar. Lenz Laborglasinstrumente™ Stänkhuvuden Enl. till Stutzer, Straight, är tillverkade av slitstark Duran™ glasrör.
  • Rak med NS kon och hylsa
  • Temperatur- och kemikaliebeständighet
  • Minimal termisk expansion
Specifikationer
För användning med (applikation) För avskiljning av droppar (Direktplacering på destillationskolvar)
Typ Raka stänkhuvuden
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32, NS 29/32