Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Stänkhuvuden Enl. till Stutzer, Straight
Beskrivning
- Rak med NS kon och hylsa
- Temperatur- och kemikaliebeständighet
- Minimal termisk expansion
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För avskiljning av droppar (Direktplacering på destillationskolvar) |
| Typ | Raka stänkhuvuden |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 14/23 NS 14/23 |