Läs mer
Buerkle™ Rak sugrör för Buerkle™ ProfiSampler
Produktkod. 11862303 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
200 cm
220 cm
Färg:
Genomskinlig
Svart
Material:
Polyamid
Polyeten (återvinningsbar)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11862303
Brand: Buerkle™ 53051024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa engångsrör kan sänkas ner helt vertikalt i behållaren.
  • Tillverkad av antingen polyeten eller polyamidplast
  • Polyetenrör som används för allmän provtagning, polyamidrör som används för brandfarliga vätskor i VbF-riskkategori AI (elektriskt ledande)
  • Diameter 6 x 8 mm
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sugrör
Material Polyamid
Rörmaterial Polyamid
Stil Rak
Färg Svart
För användning med (applikation) För brandfarliga vätskor i VbF-farokategori AI (elektriskt ledande)
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Diameter (metrisk) Yttre 6 x 8 mm
Längd (metrisk) 220 cm