Läs mer
Digi-Sense Typ-T rak ytsond, minikontakt, exponerad, 5 fot. Spolarkabel
Produktkod. 11715049 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Analystid:
≥1,25 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Analystid Förpackningsstorlek
11715049 ≥1,25 sek. Varje
1 options
Produktkod. 11715049 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0850060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    1029.18 SEK / Paket med 1
    Save 255.82 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 19-02-2027
Typ-T Rak Surface Probe designad för att mäta temperaturen vid ytan utan att penetrera materialet.
  • Dessa sonder är utformade för att mäta yttemperaturen utan att penetrera ytan.
  • Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
  • Svarstid: 1,25 sekunder eller mer.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Observera att temperaturintervallet endast är för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Analystid ≥1,25 sek.
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +260 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar
Temperatur (engelska) -328 °F till +500 °F
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm