Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Raka slanganslutningar
Produktkod. 10469552
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10469552 10 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10469552 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 SEK
    105.64 SEK / Paket med 10
    Save 23.36 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ Lenz Laborglasinstrumente™ Raka slanganslutningar är idealiska för att ansluta rör med olika diametrar.
  • Slangkopplingar
  • Rak
  • Med två glas oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (metrisk) 115 mm
Förpackningsmängd 10