Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Raka slanganslutningar
Produktkod. 10030311
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10030311 9 mm Paket med 10
10439172 8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10030311 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 SEK
    102.35 SEK / Paket med 10
    Save 17.65 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Slangkopplingar
  • Rak
  • Med två glas oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (metrisk) 115 NS
Inkluderar Två glas oliver