Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Raka slanganslutningar
Produktkod. 10439172
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10439172 8 mm Paket med 10
10030311 9 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10439172 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01600008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 SEK
    92.20 SEK / Paket med 10
    Save 17.80 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Slangkopplingar
  • Rak
  • Med två glas oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 115 NS
Inkluderar Två glas oliver