Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Raka slanganslutningar
Produktkod. p-7222644
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10030311
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Slangkopplingar
  • Rak
  • Med två glas oliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (metrisk) 115 NS
Inkluderar Två glas oliver