Läs mer
Sampling Systems™ Rak pincett
Produktkod. 17912112 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17912112 300 mm
17992102 100 mm
17942132 200 mm
17932132 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17912112 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A596300
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pincett gjorda av 316L rostfritt stål är designade för användning i laboratorie-, produktions- och industrimiljöer. Pincett gör det enkelt att plocka upp intrikata föremål, såsom flaskor och vävnader.
  • Utbud av olika bekväma längder
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 300 mm
Material Rostfritt stål (316L)
Kvantitet 1 pincett/C.
Sterilitet Icke-steril
Stil Standard
Tipsstil Rak