Beskrivning
- Utbud av olika bekväma längder
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Produkttyp | Pincett |
| Kvantitet (antal per ärende) | 1 pincett/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Standard |