Läs mer
Sampling Systems™ Rak pincett
Produktkod. p-200009505 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Produktkod. 17992102
Brand: Sampling Systems™ A596100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pincett gjorda av 316L rostfritt stål är designade för användning i laboratorie-, produktions- och industrimiljöer. Pincett gör det enkelt att plocka upp intrikata föremål, såsom flaskor och vävnader.
  • Utbud av olika bekväma längder
Specifikationer
Tipsstil Rak
Längd (engelska) 3,9 tum.
Material Rostfritt stål (316L)
Längd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Pincett
Kvantitet (antal per ärende) 1 pincett/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stil Standard