Beskrivning
- Boro 3.3 konstruktion
- För användning med byretter
- Ventilöppning 0 till 2,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (utrustning) | Byrett |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Inkluderar | Retentionsenhet |
| Typ | Nålventil |