Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rak vägg Inconel Degel
Produktkod. 15456155
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
Utsida: 101mm
Utsida: 27mm
Utsida: 33mm
Utsida: 45 mm
Utsida: 46mm
Utsida: 47 mm
Utsida: 51mm
Utsida: 59mm
Utsida: 82mm
Utvändig: 127 mm
Utvändig: 21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15456155 75 ml Utsida: 51mm Varje
15466135 5 ml Utvändig: 21 mm Varje
15486135 10 ml Utsida: 27mm Varje
15406145 15 ml Utsida: 33mm Varje
15426145 20 ml Utsida: 33mm Varje
15446145 25 ml Utsida: 45 mm Varje
15476145 55 ml Utsida: 46mm Varje
15423625 1000 ml Utvändig: 127 mm Varje
15496145 100 ml Utsida: 59mm Varje
15426155 55 ml Utsida: 47 mm Varje
15473635 500 ml Utsida: 101mm Varje
15461437 250 ml Utsida: 82mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15456155 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036099.KT
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rak vägg
Material Inconel
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Diameter (metrisk) Yttre Utsida: 51mm
Produkttyp Inconel Degel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.