Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rak vägg nickeldegel
Produktkod. 15486145
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
Utsida: 101mm
Utsida: 21mm
Utsida: 33mm
Utsida: 45 mm
Utsida: 46mm
Utsida: 47 mm
Utsida: 59mm
Utsida: 82mm
Utvändig: 27 mm
Utvändig: 33 mm
Utvändig: 51 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 15486145
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 036013.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Rak vägg
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Diameter (metrisk) Yttre Utsida: 46mm
Höjd (metrisk) 22mm
Produkttyp Nickeldegel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.